799416
Sodium nitrite
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.0001 hPa ( 25 °C)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
temperatura de autoignição
914 °F
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤0.01% insolubles
pH
9
pf
271 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.