Documentos Principais
82022-U
Hamilton® HC-75 (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Sinônimo(s):
HC-75 Analytical HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Hamilton HC-75 HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, stainless steel hardware
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymeric
tamanho de partícula
9 μm
pH operacional
1-14
técnica de separação
ion exclusion
Descrição geral
Hamilton HC-75 columns are used for the separation of mono and disaccharides, orgainc acids, sugars, and sugar alcohols.
Nota de rodapé
Ca2+ Form
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)