Documentos Principais
808033
TSKgel® PWXL-Type (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® PWXL Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 12 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08033
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
12 μm
tamanho de poro
mixed
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard Column for 7.8mmID TSKgel G2500PWxl-GMPWxl columns, 12μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)