Documentos Principais
808025
TSKgel® GMPWXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08025
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
pore diameter (100 - 1000 Å)
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
TSKgel GMPWXL is a mixed bed scouting column for aqueous water-soluble linear polymers. Its pore volume is accessible to polymers ranging from molecular weights of 500 up to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, TSKgel GMPWXL allows the selection of the most appropriate TSKgel PWXL column for best results in a routine analysis. TSKgel GMPWXL is also used for the analysis of samples with broad MW distributions.
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)