80023449
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 0023449
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
250 Å
faixa de pH
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Free payloads and related species from antibody drug conjugates (ADCs) and their aggregates, during their determination by using 1-dimensional (1D) gradient size exclusion chromatography (SEC).[1]
- Protein biopharmaceuticals in aqueous solutions, during their analysis by SEC.[2]
Outras notas
Informações legais
anticorpo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.