Documentos Principais
78945
Supelco
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O5 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
162.14 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)