Documentos Principais
64803-U
Supelco
Separatory Funnel
glass stopcock plug
, size 250 mL
Sinônimo(s):
SEPARATORY FUNNEL 250ML W/GLASS STOPCOCK, EA
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
tamanho
22 (stopper)
4 (stopcock)
250 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Categorias relacionadas
Descrição geral
Squibb-type, with glass or PTFE stopcock plug.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)