Documentos Principais
Z550779
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 1,000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.230,00
R$ 1.230,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.230,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 1.230,00
Check Cart for Availability
descrição
conical
capacidade
1,000 mL
furo da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® pipette bulb
Z615927
BRAND® pipette bulb