Documentos Principais
59211
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
MTO-SUPELCOSIL LC-DP 5UM 10CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC SUPELCOSIL LC-DP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L11
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
6% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Contém uma fase difenila ligada, que proporciona maior seletividade por grupos aromáticos em comparação com as fases do tipo alquila ligadas.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such