Documentos Principais
59138
Supelco
SUPELCOSIL SAX1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC SUPELCOSIL SAX1, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L14
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
12% carbon loading
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
propyltrimethylammonium phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
A coluna SUPELCOSIL SAX1 possui uma fase de aminopropílica quaternária fortemente básica e é usada para separar ânions.
A coluna de HPLC SUPELCOSIL SAX1 normalmente é usada como uma coluna de troca aniônica em separações cromatográficas.[1]
Aplicação
A coluna de HPLC SUPELCOSIL SAX1 foi usada para a separação de:
  • Compostos organoarsênicos em algas marinhas[1] e em materiais biológicos[2] durante sua análise por cromatografia de troca aniônica de exclusão por tamanho (SE-AE) e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) combinadas com espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS).
  • Compostos organoarsênicos em algas comestíveis durante sua análise por SE-AE-HPLC bidimensional combinada com detecção dupla por ICP-MS e espectrometria de massa por electrospray em tandem (ESI-MS/MS).[3]
  • Polipeptídeos em matrizes biológicas durante sua análise usando cromatografia com fluido supercrítico (SFC) acoplada a um detector de MS.[4]
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gas and liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry detection for environmental speciation analysis-advances and limitations.
Szpunar J, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 55(7), 779-793 (2000)
Speciation of arsenic in edible algae by bi-dimensional size-exclusion anion exchange HPLC with dual ICP-MS and electrospray MS/MS detection.
McSheehy S and Szpunar J
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 15(1), 79-87 (2000)
Feasibility of supercritical fluid chromatography/mass spectrometry of polypeptides with up to 40-mers.
Zheng J, et al.
Analytical Chemistry, 78(5), 1535-1545 (2006)
Trace element speciation analysis of biomaterials by high-performance liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometric detection.
Szpunar J.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 19(2-3), 127-137 (2000)
Protocolos
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection