Documentos Principais
BASMF2064
Sigma-Aldrich
Replacement frit for Reference Electrodes
Sinônimo(s):
Reference Electrode Frit
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 2.203,00
R$ 2.203,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 2.203,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
R$ 2.203,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
embalagem
pack of 5 ea
Descrição geral
1/8" chunks porous CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink
Informações legais
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. this kit includes 2 pieces in total?
    1 answer
    1. This product contains a total of 5 pieces.
      Helpful?
  2. Are these frits suitable for Hg/HgO (1M KOH) electrodes?
    1 answer
    1. No, the MF-2064 CoralPor tips will dissolve in an alkaline solution.