Documentos Principais
58711
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
embalagem
pkg of 10 ea
conector
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
compatibilidade
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Descrição geral
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Informações legais
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Flangeless Fitting 1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
58685
Flangeless Fitting
Upchurch Flangeless Ferrule 1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
Column End Plugs 1/4-28 male UNF
58745
Column End Plugs
Tubing Coupler 1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
56051
Tubing Coupler