Documentos Principais
58743
Tubing Adapter
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel unit
descrição
for chromatography applications
embalagem
pkg of 1 ea
furo
1.5 mm (0.60 in.)
conector
for 1/8 in. tube
1/4-28 male UNF
Descrição geral
Tubing Adapter is an accessory that can be used with low pressure liquid chromatography (LPLC) and flash chromatography columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)