Documentos Principais
56701
Upchurch Flangeless Ferrule
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Sinônimo(s):
Ferrules, 1/8in, Tefzel®, 10 pk
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Tefzel® ferrule
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Upchurch Scientific, Inc P-300X
conector
1/4-28 UNF ferrule for 1/8 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
RheFlex® PEEK Fittings Ferrule pack, 1/16 in. tubing
57692
RheFlex® PEEK Fittings
Tubing Adapter 1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
58742
Tubing Adapter
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.062 in., natural
54995
PEEK Tubing