Documentos Principais
55472
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl N-(2,4-dinitrophenyl)-6-aminocaproate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid N-succinimidyl ester
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.672,00
R$ 1.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.672,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
394.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 1.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O8/c21-14-7-8-15(22)18(14)28-16(23)4-2-1-3-9-17-12-6-5-11(19(24)25)10-13(12)20(26)27/h5-6,10,17H,1-4,7-9H2
chave InChI
IYBNUJCDIAGXNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminocaproic acid N-succinimidyl ester is an amine-reactive DNP-X succinimidyl ester that may be used to create bioconjugates that may be detected with anti-dinitrophenyl (anti-DNP) antibodies.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G H Keller et al.
Analytical biochemistry, 177(2), 392-395 (1989-03-01)
A photoactivatable reagent for introducing haptens onto DNA probes has been prepared using a commercially available bifunctional linker arm reagent and amino-derivatized 2,4-dinitrophenyl (DNP). The resulting compound (photo-DNP) couples efficiently to DNA using an ordinary sunlamp. Under optimum conditions, about