582706-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1.4% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)