Documentos
58249
Valco® Unions
internal reducing, 1/4 to 1/16 in., bore size 0.75 mm
Sinônimo(s):
Valco® Reducing Union 1/4 to 1/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel
descrição
zero dead volume 0.75 mm bore
embalagem
pkg of 1 ea
tamanho do furo
0.75 mm
conector
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/4 in. Valco (nut and ferrule included)
compatibilidade
1/4 to 1/16 in.
Descrição geral
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)