Documentos Principais
58627
Supelco
Union
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinônimo(s):
Valco® Unions
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel union and fittings
descrição
internal
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
VICI Valco® ZU1C
tamanho do furo
0.25 mm
compatibilidade
for connecting 1/16 in.
Descrição geral
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Union, reducing for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
59025-U
Union, reducing
Union, reducing zero dead volume, for connecting 1/8 to 1/16 in., bore size 0.25 mm
Supelco
22949
Union, reducing