Documentos Principais
58171AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L41
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
glycoprotein, alpha1- phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Hermansson descreveu o uso de proteínas naturais imobilizadas em um suporte de sílica para separações quirais em 1983 (1). As proteínas contêm um grande número de centros quirais de uma configuração, e muitos outros sítios que contribuem para o processo geral de retenção. O CHIRALPAK AGP tem a maior amplitude de seletividade de todas as fases proteicas disponíveis no momento. A fase CHIRALPAK AGP utiliza a α1-glicoproteína ácida (AGP) como seletor quiral imobilizado em partículas de sílica de 5 μm. A AGP ligada é uma proteína muito estável que tolera solventes orgânicos puros, temperaturas elevadas e valores de pH de 4 a 7. Quando operada no modo de fase reversa, a coluna CHIRALPAK AGP separa enantiômeros em uma variedade muito ampla de substâncias medicamentosas, como ácidos, aminas e compostos neutros. A enantiosseletividade e a retenção podem ser facilmente reguladas pelo pH e força iônica da fase móvel, e a natureza e a concentração do modificador orgânico.
Características:
  • Resolução em fase reversa direta de moléculas quirais
  • Estável com diversos modificadores orgânicos
  • Disponível em tamanhos analíticos e semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)