58449AST
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC CHIRALPAK® HSA, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L79
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
human serum albumin phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
k = (tr - t0)/tr
para calcular a % de ligação proteica (P):
P = 100k/(k+1)
Diferentes tipos de fases móveis podem ser usados. Uma fase móvel consistindo de 6% de 2-propanol em tampão fosfato de potássio 20 mM, com pH 7,0, fornece dados com boa correlação com os dados da literatura. As condições de fase móvel devem ser escolhidas para se adequarem aos medicamentos a serem testados, ou seja, para medicamentos de alta ligação proteica, uma fase móvel com maior poder de eluição pode ser necessária para reduzir os tempos de retenção.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9a edição, McGraw-Hill: Nova York, 1996; pp 1712-1792.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)