Documentos Principais
577105-U
Supelco
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L62
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.5% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Ascentis® Express 160 Å C30 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the wider-pore 160 Å Fused-Core® particle design to provide adequate spacing for the long-chain C30 ligands. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The endcapped triacontylsilane stationary phase of the C30 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for hydrophobic, long-chain, structural isomers such as vitamins and lipids.
Nota de análise
The target analytes include hydrophobic analytes, lipids, carotenoids, and fat soluable vitamins (A, D, E, K).
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)