Documentos Principais
57405
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.5 mm, volume 1.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
C × D.I.
5 m × 0.5 mm
volume
1.0 mL
compatibilidade
for use with PHRED Reactor
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Guillermina Calo et al.
Human reproduction (Oxford, England), 32(1), 55-64 (2016-12-10)
Do human trophoblast cells modulate neutrophil extracellular trap (NET) formation, reactive oxygen species (ROS) synthesis and neutrophil apoptosis through mechanisms involving vasoactive intestinal peptide (VIP)? Trophoblast cells inhibited NET formation and ROS synthesis and enhanced neutrophil apoptosis through VIP-mediated pathways
Questions
  1. Knitted Reactor Coil의 일반적인 세척방법은 어떻게 되는지 문의 드립니다. 주사용수(물)로 세척한 후 컬럼 세척 용액(70% Acetonitrile) 으로 세척하는 방법과 컬럼 세척 용액(70% Acetonitrile) 으로만 세척하는 방법, 이 두 가지 방법을 하나의 Coil로 사용했을 때에 문제가 될 수 있을까요?
    1 answer
    1. The Knitted reactor coil is made of PTFE and is compatible with any cleaning solvent within a pH range of 1-14.