Documentos
57208
Supelco
Supelclean LC-Alumina SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115712
embalagem
pkg of 100 g
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
matriz
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Grupo ativo da matriz
Alumina phase
diâmetro
60-325 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)