57101-U
Visiprep™ 5-port Flask Vacuum Manifold
DL (Disposable Liner)
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Each port on both the standard and DL Visiprep models are equipped with flow control valves.
Recommended Flasks: Aldrich® single-neck flask, 50 mL, joint: ST/NS 24/40
- Round Bottom (Cat. No. Z414484)
- Flat Bottom (Cat. No. Z418773)
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)