568522-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC C18 Discovery® HS, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
20% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3.2 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Estável, com pouco vazamento, para aplicações de LC-MS
- Escalável do analítico ao preparatório
- Altamente estável para garantir excelente reprodutibilidade entre corridas e entre lotes
- Maior hidrofobicidade para melhor resolução de analitos difíceis
Informações legais
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.