56102AST
apHera™ C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["apHera"] Chromatography Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
apHera™ C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L67
linha de produto
apHera™
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
apHera™
Parâmetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
1-14
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?