57117
Supelclean™ LC-18 SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linha de produto
Supelclean™
Características
endcapped
composição
bed wt., 2 g
embalagem
pk of 20
Extensão da rotulagem
~11.5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
12 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.