Documentos Principais
50982
Triethyl phosphite
analytical standard
Sinônimo(s):
P(EtO)3, P(OEt)3
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 614,00
R$ 614,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 614,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)3P
Número CAS:
Peso molecular:
166.16
Beilstein:
956578
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.21
R$ 614,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.412-1.414
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)