Documentos Principais
507628
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
12 mm × 32 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)