Key Documents
507768
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
white silicone septa
Características
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Chromacol 8-ST14
Parâmetros
250 °C max. temp.
Diâmetro
8 mm
compatibilidade
for use with 2 mL vial - standard opening
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)