Documentos
PVC502500
Millipore
Filtro de membrana de PVC, tamanho de poro de 5,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVC
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with NIOSH 5700
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
2.9 L/min-cm2 air flow rate
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas de cloreto de polivinilideno (PVC) são especificadas pela ASTM, NIOSH e OSHA em aplicações de monitoramento de ar para analisar sílica, negro de fumo, metais, partículas de quartzo e outros.
•Filtros compostos de PVC puro de grau médico
•Use para aplicações de monitoramento de ar para analisar sílica, partículas de negro de fumo ou quartzo
•Disponível em filtros de 5,0 µm
Características Benefícios:
• Polímero de PVC de grau médico de alta qualidade
•O PVC não é higroscópico, portanto a umidade não afetará sua análise gravimétrica
Aplicações:
Monitoramento de ar de contaminantes particulados, incluindo sílica, metais e quartzo
Código do filtro: PVC5
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Monitoramento de ar
  • Análise de partículas
  • Análise de partículas de sílica