Documentos Principais
505145
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
Extensão da rotulagem
7% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.