Documentos Principais
47943
Supelco
ASTM® D5441 MTBE Contaminants (low) Mix B
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D5441
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    tert-Amyl methyl ether
    tert-Butanol
    tert-Butyl ethyl ether
    Methanol
    2-Methylbutane
    2-Methyl-2-butene
    Pentane
    cis-2-Pentene
    trans-2-Pentene
    Triisobutylene
    2,4,4-Trimethyl-1-pentene
    Ver tudo (11)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-27.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-33.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)