Documentos Principais
47869
Supelco
Cianocobalamina (B12)
analytical standard
Sinônimo(s):
Vitamina B12, αα-(5,6-Dimetilbenzimidazolil)cianocobamida, CN-Cbl, Cianocob(III)alamina, Cianocobalamina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C63H88CoN14O14P
Número CAS:
Peso molecular:
1355.37
Beilstein:
4122889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (decomposes before melting)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
chave InChI
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
A cianocobalamina (B12) é uma vitamina solúvel em água, que pertence à classe de vitaminas B12, comumente chamadas de cobalaminas.(1) É encontrada principalmente em produtos de origem animal, como laticínios, carnes e também em ovos.[1] Pode ter aplicações no preparo de suplementos multivitamínicos e alimentos fortificados.[2] E atua como coenzima na conversão de L-metilmalonil CoA em succinil CoA, que é catalisada por uma isomerase.[2]
Aplicação
A cianocobalamina (B12) pode ser usada como um padrão de referência analítico para a determinação do analito em formulações farmacêuticas e produtos alimentícios usando várias técnicas de cromatografia.[3][4][5][6][7][8]
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Determination of cyanocobalamin by isotope dilution LC-MS/MS
D-Ulivo L, et al.
Analytica Chimica Acta (2017)
Shreemathy V and Dandekar PS
Nutrition and Biochemistry for Nurses, (2) (2015)
Cyanocobalamin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 20(3), 2178-2179 (2014)
O Heudi et al.
Journal of chromatography. A, 1101(1-2), 63-68 (2005-10-12)
A new, faster and simple method to quantify Vitamin B12, both in foods and in premixes, by reversed-phase liquid chromatography with UV detection has been developed. Vitamin B12 was extracted from food products with 50 mM sodium acetate buffer pH
The assay of cyanocobalamin in pharmaceutical preparations by solid-phase extraction and HPLC
Jansen CC and De Kleijn JP
Journal of Chromatographic Science, 28(1), 42-45 (1990)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf