Documentos Principais
47178-U
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH solution
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Sinônimo(s):
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
chave InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Outras notas
This product is also available as a certified reference material. Please reference CRM47178.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)