Documentos Principais
488135
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-d1
98 atom % D
Sinônimo(s):
Benz(aldehyde-d)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.666,00
R$ 3.666,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.666,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CDO
Número CAS:
Peso molecular:
107.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.666,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6D
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-RAMDWTOOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3