Documentos
486906
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide
95 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
360.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
95 atom % D
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
pf
233-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
chave InChI
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3