Documentos Principais
523208
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
95 atom % D
Sinônimo(s):
Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium iodide
About This Item
Fórmula linear:
CD3P(C6H5)3I
Número CAS:
Peso molecular:
407.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
95 atom % D
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
pf
186-188 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
chave InChI
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)