Documentos Principais
46827-U
Supelco
Connecticut n-Hydrocarbon Mix
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octacosane
    Octadecane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    Ver tudo (15)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.