Documentos Principais
442847
Supelco
Benzo[a]pyrene-d12
analytical standard
Sinônimo(s):
3,4-Benzopyrene-d12
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20D12
Número CAS:
Peso molecular:
264.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 10 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
177-180 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The