442441
Acrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Sinônimo(s):
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 25 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
chave InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?