Documentos Principais
A-203
Supelco
Acetaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
224.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
vial of 100 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
pf
165-168 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
chave InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)