Documentos Principais
A-202
Supelco
Acrolein-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 50 mg, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
236.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
vial of 50 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
chave InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)