PHR3523
Acetaldehyde-2,4-DNPH
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
acetaldehyde-2,4-dnph
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
165-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
chave InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)