442418
4-Methylphenol
analytical standard
Sinônimo(s):
p-Cresol, 4-Methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
3.72 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
1038 °F
Lim. expl.
1 %
1.1 %, 150 °F
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
202 °C (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?