Documentos Principais
QBD-AQ-11918LF
Sigma-Aldrich
AQuora®TX595-NHS Ester
Sinônimo(s):
AQuora®TX595
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C62H86N4O22S2
Peso molecular:
1303.49
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNS(C(C=C2S(=O)([O-])=O)=CC=C2C(C3=CC4=C5C(CCCN5CCC4)=C3O6)=C(C=C7CCC8)C6=C9C7=[N+]8CCC9)(=O)=O
Descrição geral
AQuora® TX595-NHS Ester is an amine-reactive fluorophore
designed to improve solubility during labeling and of the dye labeled conjugate. As a result, the dye labeled conjugates made with AQuora® TX595-NHS Ester yield enhanced signal and signal-to-noise ratios in fluorescence-based applications including fluorescent western blotting, fluorescence-based microscopy, flow cytometry, and cell-based assays.
This AQuora® TX595-NHS Ester dye is activated with a N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group which reacts with free primary amines, such as the amines on the side chain of lysines, forming a stable amide bond.
Informações legais
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)