Documentos
41917
Supelco
Isobornyl acetate
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
pb
229-233 °C (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
chave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.