Documentos Principais
8.14998
Sigma-Aldrich
Isobornyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Isobornyl acetate, Acetic acid isobornyl ester, exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-727-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
440 °C (DIN 51794)
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Viscosidade cinemática
4.53 cSt(40 °C)
p.e.
215 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 89 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
chave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup