40567
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
chave InChI
ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - Methanol
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - Methanol