40252-U
4-Methylphenol solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
4-Methylphenol solution, p-Cresol solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-8
NIOSH 2001
OSHA 32
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
chave InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)